Läs mer
2-(4-tert-butylfenyl)etanol, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11333177
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11333177 25 g 25g
11323177 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11333177 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L13611.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 5406-86-0 | C12H18O | 178.275 g/mol
2-(4-tert-Butylfenyl)etanol, används som ett viktigt råmaterial och intermediär som används i organisk syntes, läkemedel, jordbrukskemikalier och färgämnen. Det används också som en mellanprodukt i organisk syntes.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
2-(4-tert-Butylphenyl)etanol, används som ett viktigt råmaterial och intermediär som används i organisk syntes, läkemedel, jordbrukskemikalier och färgämnen. Det används också som en mellanprodukt i organisk syntes.
Löslighet
Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel. Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5406-86-0
Molekylformel C12H18O
Molekylvikt (g/mol) 178.275
MDL-nummer MFCD00236023
InChI-nyckel NZGMMENPUKHODD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-4-tert-butylphenyl ethanol, 2-4-tert-butyl phenyl ethanol, p-tert-butylphenethyl alcohol, p-tert-butyl phenethyl alcohol, phenethyl alcohol, p-tert-butyl, 4-tert-butylphenethyl alcohol, unii-aes74i7nru, aes74i7nru, benzeneethanol, 4-1,1-dimethylethyl
PubChem CID 79410
IUPAC-namn 2-(4-tert-butylfenyl)etanol
LEDER CC(C)(C)C1=CC=C(C=C1)CCO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-(4-tert-Butylphenyl)ethanol
Smältpunkt 31°C to 35°C
Densitet 0.975
Kokpunkt 141°C to 143°C (15 mmHg)
Brytningsindex 1.5209
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN3077
Beilstein 2246595
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 178.28
Procent renhet 96%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.