Läs mer
2,4-Thiazolidinedon, 99 %
Produktkod. 11455593
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11455593 25 g 25g
11465593 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11455593 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A13496.14
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 2295-31-0 | C3H3NO2S | 117,122 g/mol
2,4-tiazolidindion kan användas i syntesen av sexton 5-aryliden-2,4-tiazolidindioner, via ultraljudsfrämjad aldolkondensationsreaktion. Det kan användas som utgångsmaterial för syntes av läkemedel med antihyperglykemisk aktivitet.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
2,4-tiazolidindion kan användas i syntesen av sexton 5-aryliden-2,4-tiazolidindioner, via ultraljudsfrämjad aldolkondensationsreaktion. Det kan användas som utgångsmaterial för syntes av läkemedel med antihyperglykemisk aktivitet.
Löslighet Löslig i vatten (30 mg
/ml vid 3 C), metanol, °DMSO, etanol och etyleter.
Anmärkningar
Förvara behållaren väl tillsluten. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2295-31-0
Molekylformel C3H3NO2S
Molekylvikt (g/mol) 117.122
MDL-nummer MFCD00005478
InChI-nyckel ZOBPZXTWZATXDG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4-thiazolidinedione, thiazolidinedione, thiazolidine-2,4-dione, 2,4-dioxothiazolidine, 2,4 3h,5h-thiazoledione, usaf ek-5496, thiazolidindione, unii-aa68lxk93c, 2,4 thiazolidinedione, thiazolidinedione-2,4
PubChem CID 5437
ChEBI CHEBI:50992
IUPAC-namn 1,3-tiazolidin-2,4-dion
LEDER C1C(=O)NC(=O)S1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,4-Thiazolidinedione
Smältpunkt 123 °C till 126 °C
Kokpunkt 178 °C till 179 °C (19 mmHg)
Kvantitet 25 g
Beilstein 110700
Löslighetsinformation Löslig i vatten (30 mg/ml vid 3 °C), metanol, DMSO, etanol och etyleter.
Formel vikt 117.13
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.