Läs mer
2,4-Thiazolidinedon, 99 %
Produktkod. 10503331 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10503331 25 g Glasflaska 25g
10113310 100 g Glasflaska 100g
10573504 500 g Glasflaska 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10503331 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 159490250
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-11-2026
CAS: 2295-31-0 | C3H3NO2S | 117,12 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2295-31-0
Molekylformel C3H3NO2S
Molekylvikt (g/mol) 117.12
MDL-nummer MFCD00005478
InChI-nyckel ZOBPZXTWZATXDG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4-thiazolidinedione, thiazolidinedione, thiazolidine-2,4-dione, 2,4-dioxothiazolidine, 2,4 3h,5h-thiazoledione, usaf ek-5496, thiazolidindione, unii-aa68lxk93c, 2,4 thiazolidinedione, thiazolidinedione-2,4
PubChem CID 5437
ChEBI CHEBI:50992
IUPAC-namn 1,3-tiazolidin-2,4-dion
LEDER C1C(=O)NC(=O)S1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2, 4-Thiazolidinedione
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 123 °C till 126 °C
Färg Gult
Kokpunkt 178 °C till 179 °C (19,0 mmHg)
Flampunkt 138 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 98,5 % min. (HPLC)
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 25 g
Beilstein 27, 233
Formel vikt 117.12
Procent renhet 99%
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2,4-Thiazolidinedione
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.