Läs mer
2,4-Thiazolidinedon, TRC
Produktkod. 30457097
Change view
Kvantitet:
50 g
Produktkod. Kvantitet
30457097 50 g
1 options
Produktkod. 30457097 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT34425050G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,4-Thiazolidinedione
CAS 2295-31-0
Molekylformel C3 H3 N O2 S
Kvantitet 50 g
InChI formel InChI=1S/C3H3NO2S/c5-2-1-7-3(6)4-2/h1H2,(H,4,5,6)
LEDER O=C1CSC(=O)N1
IUPAC-namn 1,3-tiazolidin-2,4-dion
Molekylvikt (g/mol) 117.13
Formel vikt 116.9884