Läs mer
{2-[4-(trifluormetyl)fenyl]-1,3-tiazol-4-yl}metanol,≥ 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10117942
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10117942 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10177982 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10117942 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC46009CB
Kemiska identifierare
CAS 857284-25-4
Molekylformel C11H8F3NOS
Molekylvikt (g/mol) 259.246
MDL-nummer MFCD07772872
InChI-nyckel LXSRKDWWLYYTMN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-4-trifluoromethyl phenyl-1,3-thiazol-4-yl methanol, 2-4-trifluoromethyl phenyl thiazol-4-yl methanol, 4-thiazolemethanol, 2-4-trifluoromethyl phenyl, 4-thiazolemethanol,2-4-trifluoromethyl phenyl, 2-4-trifluoromethyl phenyl-1,3-thiazol-4-yl methan-1-ol
PubChem CID 7164658
IUPAC-namn [2-[4-(trifluormetyl)fenyl]-1,3-tiazol-4-yl]metanol
LEDER C1=CC(=CC=C1C2=NC(=CS2)CO)C(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material {2-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]-1, 3-thiazol-4-yl}methanol
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 259.25
Procent renhet 97%