Läs mer
2-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]ethylamine, 98%
Produktkod. 15411619
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15411619 1 g 1g
15431619 250 mg 250mg
15421619 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15411619 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H64415.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 775-00-8 | C9H10F3N | 189.181 g/mol
Det används som en aktiv farmaceutisk mellanprodukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Den används som en aktiv farmaceutisk intermediär.
Löslighet
Något löslig i vatten.
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från syror och oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten och placera den i ett svalt, torrt och väl ventilerat tillstånd.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 775-00-8
Molekylformel C9H10F3N
Molekylvikt (g/mol) 189.181
MDL-nummer MFCD01529875
InChI-nyckel HMFOBPNVAAAACP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-trifluoromethylphenethylamine, 2-4-trifluoromethyl-phenyl-ethylamine, 2-4-trifluoromethyl phenyl ethanamine, 4-trifluoromethyl phenethylamine, 2-4-trifluoromethyl-phenyl ethylamine, 2-4-trifluoromethylphenyl ethylamine, 2-4-trifluoromethyl phenyl ethan-1-amine, 2-4-trifluoromethyl phenyl ethylamine, 2-4-trifluoromethyl phenyl ethyl amine
PubChem CID 1988106
IUPAC-namn 2-[4-(trifluormetyl)fenyl]etanamin
LEDER C1=CC(=CC=C1CCN)C(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]ethylamine
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN2735
Beilstein 2719818
Löslighetsinformation Slightly soluble in water.
Formel vikt 189.18
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.