Läs mer
2,4-Xylenesulfonic Acid Hydrate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,4-Xylenesulfonic Acid Hydrate |
| CAS | 58811-92-0 |
| Molekylformel | C8 H10 O3 S . H2 O |
| Kvantitet | 10 g |
| Synonym | 2,4-Dimethylbenzenesulfonic Acid Hydrate, SXA 60 Hydrate, m-Xylene-4-sulfonic Acid Hydrate, m-Xylenesulfonic Acid Hydrate |
| InChI formel | InChI=1S/C8H10O3S.H2O/c1-6-3-4-8(7(2)5-6)12(9,10)11;/h3-5H,1-2H3,(H,9,10,11);1H2 |
| LEDER | O.Cc1ccc(c(C)c1)S(=O)(=O)O |
| IUPAC-namn | 2,4-dimethylbenzenesulfonic acid;hydrate |
| Molekylvikt (g/mol) | 204.243 |
| Formel vikt | 204.0456 |