Läs mer
2,4-Xylensulfonsyra, TRC
Produktkod. 30450957
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30450957 1 g
1 options
Produktkod. 30450957 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCX7495101G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,4-Xylenesulfonic Acid
CAS 88-61-9
Molekylformel C8 H10 O3 S . H2 O
Kvantitet 1 g
Synonym Benzenesulfonic acid','2,4-dimethyl- (9CI','ACI), 2,4-Dimethylbenzenesulfonic acid (ACI), 2,4-Xylenesulfonic acid (7CI','8CI), 2,4-Dimethylbenzene-1-sulfonic acid, m-Xylene-4-sulfonic acid, m-Xylenesulfonic acid, SXA 60
InChI formel InChI=1S/C8H10O3S.H2O/c1-6-3-4-8(7(2)5-6)12(9,10)11;/h3-5H,1-2H3,(H,9,10,11);1H2
LEDER O.Cc1ccc(c(C)c1)S(=O)(=O)O
IUPAC-namn 2,4-dimetylbensensulfonsyra; hydratera
Molekylvikt (g/mol) 204.243
Formel vikt 204.0456
Titolo del prodotto
Selezionare un problema