Learn More
2,4-Xylenesulfonic Acid, TRC
Product Code. 30450957
Change view
Click to view available options
Quantity:
1 g
Unit Size:
1g
Product Code. Quantity Unit Size
30450957 1 g 1g
1 options
Product Code. 30450957 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCX7495101G
 Restricted Item
Beräknad leverans: 10-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemical Name or Material 2,4-Xylenesulfonic Acid
CAS 88-61-9
Molecular Formula C8 H10 O3 S . H2 O
Quantity 1 g
Synonym Benzenesulfonic acid','2,4-dimethyl- (9CI','ACI), 2,4-Dimethylbenzenesulfonic acid (ACI), 2,4-Xylenesulfonic acid (7CI','8CI), 2,4-Dimethylbenzene-1-sulfonic acid, m-Xylene-4-sulfonic acid, m-Xylenesulfonic acid, SXA 60
InChI Formula InChI=1S/C8H10O3S.H2O/c1-6-3-4-8(7(2)5-6)12(9,10)11;/h3-5H,1-2H3,(H,9,10,11);1H2
SMILES O.Cc1ccc(c(C)c1)S(=O)(=O)O
IUPAC Name 2,4-dimethylbenzenesulfonic acid;hydrate
Molecular Weight (g/mol) 204.243
Formula Weight 204.0456
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.