missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2-[4-[(Z)-1,2-Diphenylprop-1-enyl]phenoxy]-N,N-dimethylethanamine, Mikromol™
Beskrivning
2-[4-[(Z)-1,2-Diphenylprop-1-enyl]phenoxy]-N,N-dimethylethanamine
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-[4-[(Z)-1,2-Diphenylprop-1-enyl]phenoxy]-N,N-dimethylethanamine |
| CAS | 15917-50-7 |
| Analyt- eller komponentnamn | 2-[4-[(Z)-1,2-Diphenylprop-1-enyl]phenoxy]-N,N-dimethylethanamine |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C25 H27 N O |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | Tamoxifen Citrate Imp. D (EP) Z-Isomer, Tamoxifen Imp. D (EP) Z-Isomer, 2-[4-[(Z)-1,2-Diphenylprop-1-enyl]phenoxy]-N,N-dimethylethanamine, Tamoxifen Citrate Impurity D as Z-Isomer, Tamoxifen Impurity D as Z-Isomer |
| InChI formel | InChI=1S/C25H27NO/c1-20(21-10-6-4-7-11-21)25(22-12-8-5-9-13-22)23-14-16-24(17-15-23)27-19-18-26(2)3/h4-17H,18-19H2,1-3H3/b25-20- |
| LEDER | CN(C)CCOc1ccc(cc1)\C(=C(\C)/c2ccccc2)\c3ccccc3 |
| IUPAC-namn | 2-[4-[(Z)-1,2-diphenylprop-1-enyl]phenoxy]-N,N-dimethylethanamine |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?