missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

2-(5,5-Dimethyl-1,3,2-dioxaborinan-2-yl)benzoic Acid Ethyl Ester (>90%), TRC

Produktkod. 30377753
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
500 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30377753 500 mg
30378043 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30377753 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD472615500MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 346656-34-6
Molekylformel C14 H19 B O4
Molekylvikt (g/mol) 262.11
IUPAC-namn ethyl 2-(5,5-dimethyl-1,3,2-dioxaborinan-2-yl)benzoate
LEDER CCOC(=O)c1ccccc1B2OCC(C)(C)CO2

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 2-(5,5-Dimethyl-1,3,2-dioxaborinan-2-yl)benzoic Acid Ethyl E
Kvantitet 500 mg
InChI formel InChI=1S/C14H19BO4/c1-4-17-13(16)11-7-5-6-8-12(11)15-18-9-14(2,3)10-19-15/h5-8H,4,9-10H2,1-3H3
Formel vikt 262.1376
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.