Läs mer
2-(5,5-Dimethyl-1,3,2-dioxaborinan-2-yl)benzoic Acid Ethyl Ester (>90%), TRC
Produktkod. 30378043
Change view
Kvantitet:
500 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30378043 1 g
30377753 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30378043 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD4726151G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 346656-34-6
Molekylformel C14 H19 B O4
Molekylvikt (g/mol) 262.11
IUPAC-namn ethyl 2-(5,5-dimethyl-1,3,2-dioxaborinan-2-yl)benzoate
LEDER CCOC(=O)c1ccccc1B2OCC(C)(C)CO2
Tekniske data
Kemiskt namn eller material 2-(5,5-Dimethyl-1,3,2-dioxaborinan-2-yl)benzoic Acid Ethyl E
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/C14H19BO4/c1-4-17-13(16)11-7-5-6-8-12(11)15-18-9-14(2,3)10-19-15/h5-8H,4,9-10H2,1-3H3
Formel vikt 262.1376
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.