Läs mer
2,5,5-trimethyl-1,3-dioxane, TRC
Produktkod. 17904965
Change view
Kvantitet:
100 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17904965 100 mg
17991135 1 g
17922195 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 17904965 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB588535100MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 766-33-6
Molekylformel C7 H14 O2
Molekylvikt (g/mol) 130.185
IUPAC-namn 2,5,5-trimethyl-1,3-dioxane
LEDER CC1OCC(C)(C)CO1
Tekniske data
Kemiskt namn eller material 2,5,5-trimethyl-1,3-dioxane
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C7H14O2/c1-6-8-4-7(2,3)5-9-6/h6H,4-5H2,1-3H3
Formel vikt 130.099
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.