Läs mer
2,5,6,7-tetrahydro-1H-azepin-2-one, TRC
Produktkod. 30427487
Change view
Kvantitet:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30427487 50 mg
30424890 10 mg
30410072 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30427487 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT22280050MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2228-79-7
Molekylformel C6 H9 N O
Molekylvikt (g/mol) 111.14
Synonym 2,5,6,7-tetrahydro-1H-azepin-2-one
IUPAC-namn 1,2,3,4-tetrahydroazepin-7-ett
LEDER O=C1NCCCC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,5,6,7-tetrahydro-1H-azepin-2-one
Kvantitet 50 mg
InChI formel InChI=1S/C6H9NO/c8-6-4-2-1-3-5-7-6/h2,4H,1,3,5H2,(H,7,8)
Formel vikt 111.0684