Läs mer
2-((5(6)-Tetramethyl-rhodamine)carboxylamino)ethyl Methanethiosulfonate (90%), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-((5(6)-Tetramethyl-rhodamine)carboxylamino)ethyl Methanethiosulfonate |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C24H22N2O3.C5H11NO3S2/c1-25(2)15-9-11-19-21(13-15)28-22-14-16(26(3)4)10-12-20(22)24(19)18-8-6-5-7-17(18)23(27)29-24;1-5(7)6-3-4-10-11(2,8)9/h5-14H,1-4H3;3-4H2,1-2H3,(H,6,7) |