Läs mer
2,5,6-Triamino-4(3H)-pyrimidinonsulfat, TRC
Produktkod. 30449186
Change view
Kvantitet:
10 g
Produktkod. Kvantitet
30449186 10 g
1 options
Produktkod. 30449186 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT76724010G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 6-Hydroxy-2,4,5-triaminopyrimidine','Sulfate
CAS 35011-47-3
Molekylformel C4 H7 N5 O . H2 O . H2 O4 S
Kvantitet 10 g
Synonym 4(3H)-Pyrimidinone','2,5,6-triamino-','sulfate (1:1), 4(1H)-Pyrimidinone','2,5,6-triamino-','sulfate (1:1) (9CI), NSC 167378, 2,5,6-Triaminopyrimidin-4(1H)-one monosulfate
InChI formel InChI=1S/C4H7N5O.H2O4S.H2O/c5-1-2(6)8-4(7)9-3(1)10;1-5(2,3)4;/h5H2,(H5,6,7,8,9,10);(H2,1,2,3,4);1H2
LEDER O.Nc1nc(N)c(N)c(O)n1.OS(=O)(=O)O
IUPAC-namn svavelsyra; 2,5,6-triaminopyrimidin-4-ol; hydratera
Molekylvikt (g/mol) 257.22
Formel vikt 257.043