missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2,5,8,11-Tetramethyl-6-dodecyne-5,8-diol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,5,8,11-Tetramethyl-6-dodecyne-5,8-diol |
| CAS | 68227-33-8 |
| Molekylformel | C16 H30 O2 |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | 2,5,8,11-Tetramethyl-6-dodecyn-5,8-diol, DF 110, DF 110D, Surfadol 510, Surfynol 110D, Surfynol 124, Surfynol DF 110, Surfynol DF 110D, Tuyile FS 304 |
| InChI formel | InChI=1S/C16H30O2/c1-13(2)7-9-15(5,17)11-12-16(6,18)10-8-14(3)4/h13-14,17-18H,7-10H2,1-6H3 |
| LEDER | CC(C)CCC(C)(O)C#CC(C)(O)CCC(C)C |
| IUPAC-namn | 2,5,8,11-tetramethyldodec-6-yne-5,8-diol |
| Molekylvikt (g/mol) | 254.408 |
| Formel vikt | 254.225 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?