Läs mer
Cytiva 2'5' ADP Sepharose™ 4B medium
Handla allt Cytiva Produkter
Kvantitet:
5 g
Förpackningsstorlek:
5g
Beskrivning
- 2'5' ADP Sepharose 4B binds and immobilizes enzymes requiring NADP cofactor
Specifikationer
Specifikationer
| Bindande kapacitet | >0.4mg G6PDH/mL |
| Koncentration | Approx. 2 μmol/mL 2'5' ADP/Drained Medium |
| Ligandkoncentration | 2μM 2′5′ ADP/mL Drained Medium |
| Matris | 4% Agarose |
| Partikelstorlek | 90 μm |
| pH | 4 to 10 |
| Kvantitet | 5 g |
| Innehåll och lagring | 2°C to 8°C |
| För användning med (applikation) | Used for purification of Enzymes requiring NADP as a cofactor |
| Material | 4% Agarose |