missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
[2-[5-(Aminomethyl)-2-methyl-1H-imidazol-1-yl]-5-chlorophenyl](2-fluorophenyl)-methanone Dihydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (2-[5-(Aminomethyl)-2-methyl-1H-imidazol-1-yl]-5-chlorophenyl)(2-fluorophenyl)-methanone Dihydrochloride |
| CAS | 59468-73-4 |
| Molekylformel | C18H15ClFN3O • 2(HCl) |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | Methanone, [2-[5-(aminomethyl)-2-methyl-1H-imidazol-1-yl]-5-chlorophenyl](2-fluorophenyl)-, dihydrochloride (9CI) |
| InChI formel | InChI=1S/C18H15ClFN3O.2ClH/c1-11-22-10-13(9-21)23(11)17-7-6-12(19)8-15(17)18(24)14-4-2-3-5-16(14)20;;/h2-8,10H,9,21H2,1H3;2*1H |
| LEDER | Cl.Cl.Cc1ncc(CN)n1c2ccc(Cl)cc2C(=O)c3ccccc3F |
| IUPAC-namn | [2-[5-(aminomethyl)-2-methylimidazol-1-yl]-5-chlorophenyl]-(2-fluorophenyl)methanone;dihydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 343.78 |
| Formel vikt | 415.0421 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?