missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2,5-Anhydro-3,4-dibenzyl-D-glucitol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,5-Anhydro-3,4-dibenzyl-D-glucitol |
| CAS | 129115-89-5 |
| Molekylformel | C20H24O5 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | 2,5-Anhydro-3,4-bis-O-(phenylmethyl)-D-glucitol |
| InChI formel | InChI=1S/C20H24O5/c21-11-17-19(23-13-15-7-3-1-4-8-15)20(18(12-22)25-17)24-14-16-9-5-2-6-10-16/h1-10,17-22H,11-14H2/t17-,18+,19-,20-/m1/s1 |
| LEDER | OC[C@@H]1O[C@H](CO)[C@@H](OCc2ccccc2)[C@@H]1OCc3ccccc3 |
| IUPAC-namn | [(2R,3R,4R,5S)-5-(hydroxymethyl)-3,4-bis(phenylmethoxy)oxolan-2-yl]methanol |
| Molekylvikt (g/mol) | 344.4 |
| Formel vikt | 344.1624 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?