Läs mer
2,5-Anhydro-D-glucitol-1,6-diphosphate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,5-Anhydro-D-glucitol-1,6-diphosphate |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H14O11P2/c7-5-3(1-15-18(9,10)11)17-4(6(5)8)2-16-19(12,13)14/h3-8H,1-2H2,(H2,9,10,11)(H2,12,13,14)/t3-,4+,5-,6-/m1/s1 |
| Formel vikt | 324.0011 |
| Procent renhet | >95% |