Läs mer
2,5-Anhydro-D-mannitol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,5-Anhydro-D-mannitol |
| CAS | 41107-82-8 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C6 H12 O5 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | D-Mannitol, 2,5-anhydro-, 2,5-Anhydro-D-mannitol, 2,5-Mannitan, NSC 129241, (2R,3S,4S,5R)-3,4-Dihydroxy-2,5-bis(hydroxymethyl)tetrahydrofuran |
| InChI formel | InChI=1S/C6H12O5/c7-1-3-5(9)6(10)4(2-8)11-3/h3-10H,1-2H2/t3-,4-,5-,6-/m1/s1 |
| LEDER | OC[C@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]1O |
| IUPAC-namn | (2R,3S,4S,5R)-2,5-bis(hydroxymethyl)oxolane-3,4-diol |
| Molekylvikt (g/mol) | 164.16 |
| Visa mer |