missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2,5-Anhydro-D-mannose, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,5-Anhydro-D-mannose |
| CAS | 495-75-0 |
| Molekylformel | C6 H10 O5 |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | D-Mannose, 2,5-anhydro-, Mannose, 2,5-anhydro-, D- (6CI,8CI), 2,5-Anhydro-D-mannose, 2,5-Anhydromannose, Chitose, D-2,5-Anhydromannose |
| InChI formel | InChI=1S/C6H10O5/c7-1-3-5(9)6(10)4(2-8)11-3/h1,3-6,8-10H,2H2/t3-,4-,5-,6-/m1/s1 |
| LEDER | OC[C@H]1O[C@H](C=O)[C@@H](O)[C@@H]1O |
| IUPAC-namn | (2S,3S,4S,5R)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolane-2-carbaldehyde |
| Molekylvikt (g/mol) | 162.14 |
| Formel vikt | 162.0528 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?