Läs mer
2-(5-bensyl-3,6-dioxopiperazin-2-yl)ättiksyra (diketopiperazin), Mikromol™
Produktkod. 30051726
Change view
Kvantitet:
25 mg
Produktkod. Kvantitet
30051726 25 mg
1 options
Produktkod. 30051726 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0314.010025
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
2-(5-bensyl-3,6-dioxopiperazin-2-yl)ättiksyra (diketopiperazin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-(5-Benzyl-3,6-dioxopiperazin-2-yl)acetic Acid
CAS 10-2-5262
Analyt- eller komponentnamn 2-(5-Benzyl-3,6-dioxopiperazin-2-yl)acetic Acid
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C13 H14 N2 O4
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym Aspartame Imp. A (EP), Aspartame USP Related Compound A, Aspartame USP RC A, 2-(5-Benzyl-3,6-dioxopiperazin-2-yl)acetic Acid, Diketopiperazine, Aspartame Related Compound A, Aspartame Impurity A
InChI formel InChI=1S/C13H14N2O4/c16-11(17)7-10-13(19)14-9(12(18)15-10)6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9-10H,6-7H2,(H,14,19)(H,15,18)(H,16,17)/t9-,10-/m0/s1
LEDER OC(=O)C[C@@H]1NC(=O)[C@H](Cc2ccccc2)NC1=O
IUPAC-namn 2-[(2S,5S)-5-benzyl-3,6-dioxopiperazin-2-yl]ättiksyra
Molekylvikt (g/mol) 262.26
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 262,0954 g/mol