missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2-[(5-Benzyloxypyridin-2-yl)methylamino]ethanol-d4, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-[(5-Benzyloxypyridin-2-yl)methylamino]ethanol-d4 |
| CAS | 1794786-87-0 |
| Molekylformel | C15H14D4N2O2 |
| Kvantitet | 1 mg |
| Synonym | 2-[Methyl[5-(phenylmethoxy)-2-pyridinyl]amino] Ethanol-d4 |
| InChI formel | InChI=1S/C15H18N2O2/c1-17(9-10-18)15-8-7-14(11-16-15)19-12-13-5-3-2-4-6-13/h2-8,11,18H,9-10,12H2,1H3/i9D2,10D2 |
| LEDER | [2H]C([2H])(O)C([2H])([2H])N(C)c1ccc(OCc2ccccc2)cn1 |
| IUPAC-namn | 1,1,2,2-tetradeuterio-2-[methyl-(5-phenylmethoxypyridin-2-yl)amino]ethanol |
| Molekylvikt (g/mol) | 262.34 |
| Formel vikt | 262.1619 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?