Läs mer
2,5-bis(2,2,2-trifluoretoxi)bensoesyra, 96 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 15487598
Change view
Kvantitet:
1 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15487598 1 g 1g
15497598 25 g 25g
15406276 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15487598 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H61103.03
Request Bulk or Custom Format
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 35480-52-5
Molekylformel C11H8F6O4
Molekylvikt (g/mol) 318.171
MDL-nummer MFCD00221424
InChI-nyckel YPGYLCZBZKRYQJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,5-bis 2,2,2-trifluoroethoxy benzoic acid, 2,5-bis trifluoroethoxy benzoic acid, 2,5-di 2,2,2-trifluoroethoxy benzoic acid, benzoic acid, 2,5-bis 2,2,2-trifluoroethoxy, flecainide impurity d, pubchem10082, acmc-209ih5, 2,5-di 2,2,2-trifluoroethoxy benzoicacid, 2,5-bis 2,2,2-trifluorethoxy benzoic acid, 2,5-bis 2,2,2-trifluoroethoxy benzoicacid
PubChem CID 2736078
IUPAC-namn 2,5-bis(2,2,2-trifluoretoxi)bensoesyra
LEDER C1=CC(=C(C=C1OCC(F)(F)F)C(=O)O)OCC(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,5-Bis(2,2,2-trifluoroethoxy)benzoic acid
Färg Vitt
Kvantitet 1 g
Formel vikt 318.17
Procent renhet 96%
Fysisk form Fast