Läs mer
2,5-Bis(2,2,2-trifluoroethoxy)benzoic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,5-Bis(2,2,2-trifluoroethoxy)benzoic Acid |
| Kvantitet | 100 g |
| InChI formel | InChI=1S/C11H8F6O4/c12-10(13,14)4-20-6-1-2-8(7(3-6)9(18)19)21-5-11(15,16)17/h1-3H,4-5H2,(H,18,19) |
| Formel vikt | 318.0327 |