Läs mer
2,5-Bis(4-biphenylyl)-1,3,4-oxadiazole, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11352087
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11352087 250 mg 250mg
11342087 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11352087 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L07874.MD
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2043-06-3
MDL-nummer MFCD00042666
ChEBI CHEBI:87537
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,5-Bis(4-biphenylyl)-1,3,4-oxadiazole
Smältpunkt 235°C to 238°C
Molekylformel C9H18O2
Kvantitet 250 mg
Beilstein 318611
Synonym isoamyl isobutyrate, isopentyl isobutyrate, isobutyric acid isoamyl ester, propanoic acid, 2-methyl-, 3-methylbutyl ester, isobutyric acid, isopentyl ester, 3-methylbutyl isobutyrate, isoamyl 2-methylpropanoate, isopentyl 2-methylpropanoate, isoamyl isobutanoate, isopentyl isobutanoate
InChI-nyckel VFTGLSWXJMRZNB-UHFFFAOYSA-N
LEDER CC(C)CCOC(=O)C(C)C
IUPAC-namn 3-methylbutyl 2-methylpropanoate
Molekylvikt (g/mol) 158.24
PubChem CID 519786
Formel vikt 374.45
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.