Läs mer
2,5-Bis(5-tert-butyl-2-benzoxazolyl)tiofen, 99 %
Produktkod. 11492747
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11492747 100 g 100g
11472747 5 g 5g
11482747 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11492747 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A14928.22
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
CAS: 7128-64-5 | C26H26N2O2S | 430,566 g/mol
2,5-bis(5-tert-butyl-2-bensoxazolyl)tiofen används som ett optiskt vitmedel som omvandlar UV-ljus till synligt ljus. Det används också som ett fluorescerande vitmedel för termoplastiska hartser av polyvinylklorid, akrylharts, polyesterfiber, färg, beläggning och tryckfärg. Det är också användbart för att upptäcka närvaron av tunnfilmssmörjmedel för elektriska kontakter.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
2,5-bis(5-tert-butyl-2-bensoxazolyl)tiofen används som ett optiskt ljusmedel som omvandlar UV-ljus till synligt ljus. Det används också som ett fluorescerande vitmedel för termoplastiska hartser av polyvinylklorid, akrylharts, polyesterfiber, färg, beläggning och tryckfärg. Det är också användbart för att upptäcka närvaron av tunnfilmssmörjmedel för elektriska kontakter.
Löslighet
Löslig i aceton och toluen. Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7128-64-5
Molekylformel C26H26N2O2S
Molekylvikt (g/mol) 430.566
MDL-nummer MFCD00005774
InChI-nyckel AIXZBGVLNVRQSS-UHFFFAOYSA-N
Synonym bbot, 2,5-bis 5-tert-butyl-2-benzoxazolyl thiophene, uvitex ob, 2,5-bis 5-tert-butyl benzo d oxazol-2-yl thiophene, bbot 150, 2,5-bis 5-tert-butylbenzoxazol-2-yl thiophene, benzoxazole, 2,2'-2,5-thiophenediyl bis 5-1,1-dimethylethyl, unii-w7ur9129gp, fluorescent brightener 184, 2,2'-2,5-thiophenediyl bis 5-tert-butylbenzoxazole
PubChem CID 292429
IUPAC-namn 5-tert-butyl-2-[5-(5-tert-butyl-1,3-bensoxazol-2-yl)tiofen-2-yl]-1,3-bensoxazol
LEDER CC(C)(C)C1=CC2=C(C=C1)OC(=N2)C3=CC=C(S3)C4=NC5=C(O4)C=CC(=C5)C(C)(C)C
Specifications
Kemiskt namn eller material 2,5-Bis(5-tert-butyl-2-benzoxazolyl)thiophene
Smältpunkt 200 °C till 202 °C
Kvantitet 100 g
Beilstein 631803
Löslighetsinformation Löslig i aceton och toluen. Olöslig i vatten.
Formel vikt 430.57
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.