Läs mer
2,5-Bis(5-tert-butylbenzooxazol-2-yl)tiofen, TRC
Produktkod. 30331985
Change view
Kvantitet:
10 g
Produktkod. Kvantitet
30331985 10 g
1 options
Produktkod. 30331985 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB58532010G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,5-Bis(5-tert-butyl-benzoxazol-2-yl)thiophene (BBOT)
CAS 7128-64-5
Molekylformel C26 H26 N2 O2 S
Kvantitet 10 g
Synonym Benzoxazole, 2,2'-(2,5-thiophenediyl)bis[5-tert-butyl- (7CI,8CI), 2,2'-(2,5-Thiophenediyl)bis[5-(1,1-dimethylethyl)benzoxazole], 2,2'-(2,5-Thiophenediyl)bis(5-tert-butylbenzoxazole), 2,2'-(2,5-Thiophenediyl)bis[5-tert-butylbenzoxazole], 2,5-Bis(5-tert-butyl-2-benzoxazolyl)thiophene, 2,5-Bis(5-tert-butylbenzooxazol-2-yl)thiophene, 2,5-Bis(5'-tert-butyl-2-benzoxazolyl)thiophene, 2,5-Di(5-tert-butylbenzoxazol-2-yl)thiophene, B 0047, BBOT, BBOT 150, Benetex OB, Brightener OB, C.I. 515245, C.I. FBA 184, C.I. Fluorescent Brightener 184, C.I. Fluorescent Brightening Agent 184, Fluorescent Brightener 184, Fluorescent brightener OB, Helios SC, Hitex OB, Keyfluor White PL, MPI Bright 100, NSC 158163, O-B TECH, OB, OB 184, OB-FBA 184, S-FN, SpeedBright OB 184, TBO, Tinopal OB, Uvitex 3BSA, Uvitex OB, Uvitex OB 55, 2,5-Bis(5-tert-butyl-benzoxazol-2-yl)thiophene (BBOT)
InChI formel InChI=1S/C26H26N2O2S/c1-25(2,3)15-7-9-19-17(13-15)27-23(29-19)21-11-12-22(31-21)24-28-18-14-16(26(4,5)6)8-10-20(18)30-24/h7-14H,1-6H3
LEDER CC(C)(C)c1ccc2oc(nc2c1)c3ccc(s3)c4oc5ccc(cc5n4)C(C)(C)C
IUPAC-namn 5-tert-butyl-2-[5-(5-tert-butyl-1,3-benzoxazol-2-yl)tiofen-2-yl]-1,3-benzoxazol
Molekylvikt (g/mol) 430.56
Formel vikt 430.1715