Läs mer
2,5-Bis(5-tert-butylbenzooxazol-2-yl)tiofen, TRC
Produktkod. 30332514
Change view
Kvantitet:
100 g
Produktkod. Kvantitet
30332514 100 g
1 options
Produktkod. 30332514 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB585320100G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,5-Bis(5-tert-butylbenzooxazol-2-yl)thiophene
CAS 7128-64-5
Molekylformel C26H26N2O2S
Kvantitet 100 g
Synonym 2,2'-(2,5-Thiophenediyl)bis[5-(1,1-dimethylethyl)]-benzoxazole, 2,2'-(2,5-Thiophenediyl)bis(5-tert-butyl)-benzoxazole, 2,2'-(2,5-Thiophenediyl)bis[5-(1,1-dimethylethyl)]benzoxazole, 2,2'-(2,5-Thiophenediyl)bis[5-tert-butylbenzoxazole], 2,5-Bis(5-tert-butyl-2-benzoxazolyl)thiophene, 2,5-Bis(5-tert-butylbenzooxazol-2-yl)thiophene, 2,5-Bis(5'-tert-butyl-2-benzoxazolyl)thiophene, 2,5-Di(5-tert-butylbenzoxazol-2-yl)thiophene, B 0047, BBOT, BBOT 150, C.I. 515245, C.I. FBA 184, C.I. Fluorescent Brightener 184, C.I. Fluorescent Brightening Agent 184, Fluorescent Brightener 184, Hitex OB, Keyfluor White PL, NSC 158163, O-B TECH, OB, OB-FBA 184, TBO, Tinopal OB, Uvitex 3BSA, Uvitex OB, Uvitex OB 55
InChI formel InChI=1S/C26H26N2O2S/c1-25(2,3)15-7-9-19-17(13-15)27-23(29-19)21-11-12-22(31-21)24-28-18-14-16(26(4,5)6)8-10-20(18)30-24/h7-14H,1-6H3
LEDER CC(C)(C)C1=CC2=C(C=C1)OC(C3=CC=C(C4=NC5=CC(C(C)(C)C)=CC=C5O4)S3)=N2
IUPAC-namn 5-tert-butyl-2-[5-(5-tert-butyl-1,3-benzoxazol-2-yl)tiofen-2-yl]-1,3-benzoxazol
Molekylvikt (g/mol) 430.56