Läs mer
2,5-Bis(tert-butyldioxy)-2,5-dimetylhexan (>90%), TRC
Produktkod. 30346500
Change view
Kvantitet:
5 mL
Produktkod. Kvantitet
30346500 5 mL
1 options
Produktkod. 30346500 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB7863705ML
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,5-Bis(tert-butyldioxy)-2,5-dimethylhexane
CAS 78-63-7
Molekylformel C16 H34 O4
Kvantitet 5 mL
Synonym 2,5-Bis(tert-butylperoxy)-2,5-dimethylhexane, Luperox 101-50D, Luperox 101PP10, 2,5-Di(t-butylperoxy)-2,5-dimethylhexane, Varox 50, Varox DBPH, 2,5-Di(tert-butylperoxy)-2,5-dimethylhexane, 2,5-Di-tert-butyl-2,5-dimethylhexyl Peroxide, 2,5-Dimethyl-2,5-bis(1,1-dimethylethylperoxy)hexane, 2,5-Dimethyl-2,5-bis(tert-butyldioxy)hexane, 2,5-Dimethyl-2,5-bis(tert-butylperoxide)hexanel, 2,5-Dimethyl-2,5-bis(tert-butylperoxy)hexane, 2,5-Dimethyl-2,5-di(t-butylperoxy)hexane, 2,5-Dimethyl-2,5-di(tert-butylperoxy)hexane, 2,5-Dimethyl-di(tert-butyl)peroxyhexane, 2,5-Dimethylhexane-2,5-di-tert-butylperoxide, 2,5-Methyl-2,5-di(tert-butylperoxy)hexane, 25B40 AD, AD 40C, APO, APO 10DL, APO 40S, BPDH C 15, C 15 (peroxide), C 4, C 8, C 8 (Vulcanizer), C 8A, CR 05, CT 8, CT 8 (crosslinking agent), Colink 101-
InChI formel InChI=1S/C16H34O4/c1-13(2,3)17-19-15(7,8)11-12-16(9,10)20-18-14(4,5)6/h11-12H2,1-10H3
LEDER CC(C)(C)OOC(C)(C)CCC(C)(C)OOC(C)(C)C
IUPAC-namn 2,5-bis(tert-butylperoxi)-2,5-dimetylhexan
Molekylvikt (g/mol) 290.4388
Formel vikt 290.2457