Läs mer
2,5-bis(trifluormetyl)anilin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11363646
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11363646 1 g 1g
11373646 5 g 5g
11383646 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11363646 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L14706.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 328-93-8 | C8H5F6N | 229.13 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 328-93-8
Molekylformel C8H5F6N
Molekylvikt (g/mol) 229.13
MDL-nummer MFCD00074940
InChI-nyckel XWMVIJUAZAEWIE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,5-bis trifluoromethyl aniline, 2,5-di trifluoromethyl aniline, 2,5-bis-trifluoromethyl aniline, 2,5-bis-trifluoromethylaniline, benzenamine, 2,5-bis trifluoromethyl, 2,5-bis trifluoromethyl-aniline, 2,5-bis trifluoromethyl benzenamine, 1-amino-2,5-bis trifluoromethyl benzene, 2,5-bis trifluoromethyl phenylamine, alpha,alpha,alpha,alpha',alpha',alpha'-hexafluoro-2,5-xylidine
PubChem CID 719818
IUPAC-namn 2,5-bis(trifluormetyl)anilin
LEDER NC1=CC(=CC=C1C(F)(F)F)C(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,5-Bis(trifluoromethyl)aniline
Kokpunkt 70°C to 71°C (15 mmHg)
Flampunkt 71°C (159°F)
Odör Recognizable
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN2810
Beilstein 2653046
Formel vikt 229.13
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.