Läs mer
2,5-Bis-(trifluormetyl)anilin, Mikromol™
Beskrivning
2,5-bis-(trifluormetyl)anilin.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,5-Bis-(trifluoromethyl)aniline |
| CAS | 328-93-8 |
| Analyt- eller komponentnamn | 2,5-Bis-(trifluoromethyl)aniline |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Molekylformel | C8 H5 F6 N |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Synonym | 2,5-Bis(trifluoromethyl)aniline, 2,5-Bis(trifluoromethyl)benzenamine, 2,5-Di(trifluoromethyl)aniline |
| InChI formel | InChI=1S/C8H5F6N/c9-7(10,11)4-1-2-5(6(15)3-4)8(12,13)14/h1-3H,15H2 |
| LEDER | Nc1cc(ccc1C(F)(F)F)C(F)(F)F |
| IUPAC-namn | 2,5-bis(trifluormetyl)anilin |
| Show More |