Läs mer
2,5-Bis(trifluormetyl)anilin, TRC
Produktkod. 30341632
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30341632 1 g
1 options
Produktkod. 30341632 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB5854901G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,5-Bis-(trifluoromethyl)aniline
CAS 328-93-8
Molekylformel C8 H5 F6 N
Kvantitet 1 g
Synonym α,α,α,α',α',α'-Hexafluoro-2,5-xylidine, 2,5-Bis(trifluoromethyl)aniline, 2,5-Bis(trifluoromethyl)benzenamine, 2,5-Di(trifluoromethyl)aniline
InChI formel InChI=1S/C8H5F6N/c9-7(10,11)4-1-2-5(6(15)3-4)8(12,13)14/h1-3H,15H2
LEDER Nc1cc(ccc1C(F)(F)F)C(F)(F)F
IUPAC-namn 2,5-bis(trifluormetyl)anilin
Molekylvikt (g/mol) 229.12
Formel vikt 229.0326