Läs mer
2,5-bis(trifluormetyl)bensoesyra, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11376579
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11376579 5 g 5g
11366579 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11376579 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H26184.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 42580-42-7 | C9H4F6O2 | 258.119 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 42580-42-7
Molekylformel C9H4F6O2
Molekylvikt (g/mol) 258.119
MDL-nummer MFCD00013249
InChI-nyckel PINBPLCVZSKLTF-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 736187
ChEBI CHEBI:60697
IUPAC-namn 2,5-bis(trifluormetyl)bensoesyra
LEDER C1=CC(=C(C=C1C(F)(F)F)C(=O)O)C(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,5-Bis(trifluoromethyl)benzoic acid
Smältpunkt 77°C to 80°C
Kvantitet 5 g
Synonym 2,5-bis trifluoromethyl benzoic acid, 2,5-di trifluoromethyl benzoic acid, 2,5-bis trifluoroformyl benzoic acid, pubchem8492, acmc-1amwk, rarechem al bo 1002, 2,5-bis-trifluoromethyl-benzoic acid, 2,5-bis trifluoromethyl benzoic acid., benzoic acid,2,5-bis trifluoromethyl, benzoic acid, 2,5-bis trifluoromethyl
Formel vikt 258.12
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.