Läs mer
2,5-Bishydroxymethyl Tetrahydrofuran, TRC
Produktkod. 30337998
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30337998 100 mg
1 options
Produktkod. 30337998 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB446375100MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,5-Bishydroxymethyl Tetrahydrofuran
CAS 104-80-3
Molekylformel C6 H12 O3
Kvantitet 100 mg
Synonym Hexitol, 2,5-anhydro-3,4-dideoxy-, 2,5-Furandimethanol, tetrahydro- (6CI,7CI,8CI), 2,5-Anhydro-3,4-dideoxyhexitol, (Tetrahydrofuran-2,5-diyl)dimethanol, 2,5-Bis(hydroxymethyl)tetrahydrofuran, 2,5-Dihydroxymethyltetrahydrofuran, 2,5-Dihydroxymethyltetrahydrofurane, NSC 40741, Tetrahydro-2,5-furandimethanol
InChI formel InChI=1S/C6H12O3/c7-3-5-1-2-6(4-8)9-5/h5-8H,1-4H2
LEDER OCC1CCC(CO)O1
IUPAC-namn [5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]methanol
Molekylvikt (g/mol) 132.16
Formel vikt 132.0786