Läs mer
2-(5-Bromo-2-fluorophenyl)ethanamine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-(5-Bromo-2-fluorophenyl)ethanamine |
| CAS | 615534-62-8 |
| Molekylformel | C8H9NFBr |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H9BrFN/c9-7-1-2-8(10)6(5-7)3-4-11/h1-2,5H,3-4,11H2 |
| LEDER | NCCc1cc(Br)ccc1F |
| IUPAC-namn | 2-(5-bromo-2-fluorophenyl)ethanamine |
| Molekylvikt (g/mol) | 218.07 |
| Formel vikt | 216.9902 |