missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2-(5-Bromo-2-methylbenzoyl)-5-(4-fluorophenyl)thiophene, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-(5-Bromo-2-methylbenzoyl)-5-(4-fluorophenyl)thiophene |
| CAS | 1132832-75-7 |
| Molekylformel | C18H12BrFOS |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | (5-Bromo-2-methylphenyl)[5-(4-fluorophenyl)-2-thienyl]methanone |
| InChI formel | InChI=1S/C18H12BrFOS/c1-11-2-5-13(19)10-15(11)18(21)17-9-8-16(22-17)12-3-6-14(20)7-4-12/h2-10H,1H3 |
| LEDER | Cc1ccc(Br)cc1C(=O)c2ccc(s2)c3ccc(F)cc3 |
| IUPAC-namn | (5-bromo-2-methylphenyl)-[5-(4-fluorophenyl)thiophen-2-yl]methanone |
| Molekylvikt (g/mol) | 375.25 |
| Formel vikt | 373.9776 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?