Läs mer
2-[(5-Bromo-2-metylfenyl)metyl]-5-(4-fluorfenyl)tiofen, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-[(5-Bromo-2-methylphenyl)methyl]-5-(4-fluorophenyl)thiophene |
| CAS | 1030825-20-7 |
| Molekylformel | C18H14BrFS |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | 2-(5-Bromo-2-methylbenzyl)-5-(4-fluorophenyl)thiophene |
| InChI formel | InChI=1S/C18H14BrFS/c1-12-2-5-15(19)10-14(12)11-17-8-9-18(21-17)13-3-6-16(20)7-4-13/h2-10H,11H2,1H3 |
| LEDER | Cc1ccc(Br)cc1Cc2ccc(s2)c3ccc(F)cc3 |
| IUPAC-namn | 2-[(5-bromo-2-metylfenyl)metyl]-5-(4-fluorfenyl)tiofen |
| Molekylvikt (g/mol) | 361.27 |
| Formel vikt | 359.9984 |