missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Thermo Scientific Chemicals 2-(5-brom-2-pyridylazo)-5-(dietylamino)fenol, 98 %

Código de producto. p-3777722 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Glasflaska
missing translation for 'unitSize'
1g
5g
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 10351151

missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Chemicals 403220010

Request Bulk or Custom Format

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

CAS: 14337-53-2 | C15H17BrN4O | 349.23 g/mol

Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificadores de productos químicos

CAS 14337-53-2
Molekylformel C15H17BrN4O
Molekylvikt (g/mol) 349.23
MDL-nummer MFCD00006255
InChI-nyckel LYVSIKOGJUDRBK-QGOAFFKASA-N
Synonym 2-5-bromo-2-pyridylazo-5-diethylamino phenol, 2-5-bromopyridin-2-yl diazenyl-5-diethylamino phenol, bromo-padap, 2-5-bromo-2-pyridylazo-5-diethylaminophenol, phenol, 2-5-bromo-2-pyridinyl azo-5-diethylamino, 2-4-diethylamino-2-hydroxyphenylazo-5-bromopyridine, hnvcxdavehoibp-vhebqxmusa-n, 2-5-bromo-2-pyridylazo-5-diethylamino-phenol, 5-diethylamino-2-5-bromo 2-pyridyl diazenyl phenol, e-2-5-bromopyridin-2-yl diazenyl-5-diethylamino phenol
PubChem CID 5911417
IUPAC-namn (6E)-6-[(5-brompyridin-2-yl)hydrazinyliden]-3-(dietylamino)cyklohexa-2,4-dien-1-on
LEDER CCN(CC)C1=CC(=O)\C(C=C1)=N\NC1=CC=C(Br)C=N1

Especificaciones

Kemiskt namn eller material 2-(5-Bromo-2-pyridylazo)-5-(diethylamino)phenol
CAS Min % 99.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 155.0°C to 160.0°C
Färg Rött
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97.5% min. (HPLC)
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 349.22
Procent renhet 98%
Fysisk form Kristallint pulver
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-(5-Bromo-2-pyridylazo)-5-(diethylamino)phenol
Palabra de advertencia
  • Varning
Clasificación
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Indicaciones de peligro
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H315-Irriterar huden.
Consejos de prudencia
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.

Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.

Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.

Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.

Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado