Läs mer
2-(5-brom-2-tienyl)pyridin, 97 %, Thermo Scientific™
Kvantitet:
1 g
10 g
25 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
25g
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-(5-Bromo-2-thienyl)pyridine |
| CAS Min % | 94.5 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Analysprocentintervall | 95% |
| Förpackning | Bärnstensfärgad glasflaska |
| Kvantitet | 10 g |
| Formel vikt | 240.12 |
| Procent renhet | 95% |