Läs mer
2-[5-(Karboxymetyl)pyridin-2-yl]ättiksyra, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-[5-(Carboxymethyl)pyridin-2-yl]acetic Acid |
| CAS | 1000520-97-7 |
| Molekylformel | C9 H9 N O4 |
| Kvantitet | 750 mg |
| Synonym | 2,5-Pyridine-Diacetic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C9H9NO4/c11-8(12)3-6-1-2-7(10-5-6)4-9(13)14/h1-2,5H,3-4H2,(H,11,12)(H,13,14) |
| LEDER | OC(=O)Cc1ccc(CC(=O)O)nc1 |
| IUPAC-namn | 2-[6-(karboxymetyl)pyridin-3-yl]ättiksyra |
| Molekylvikt (g/mol) | 195.172 |
| Formel vikt | 195.053 |