Läs mer
2-(((5-Chloro-2-(methylamino)phenyl)(phenyl)methylene)amino)ethanol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-(((5-Chloro-2-(methylamino)phenyl)(phenyl)methylene)amino)ethanol |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H17ClN2O/c1-18-15-8-7-13(17)11-14(15)16(19-9-10-20)12-5-3-2-4-6-12/h2-8,11,18,20H,9-10H2,1H3/b19-16- |
| Formel vikt | 288.1029 |