missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2-(((5-Chloro-2-(methylamino)phenyl)(phenyl)methylene)amino)ethanol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-(((5-Chloro-2-(methylamino)phenyl)(phenyl)methylene)amino)ethanol |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H17ClN2O/c1-18-15-8-7-13(17)11-14(15)16(19-9-10-20)12-5-3-2-4-6-12/h2-8,11,18,20H,9-10H2,1H3/b19-16- |
| Formel vikt | 288.1029 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?