Läs mer
2-(5-klor-3-metylbenso[b]tiofen-2-yl)ättiksyra, 95 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10324392
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10324392 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10643413 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10324392 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer MWP00226CB
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 51527-19-6
Molekylformel C11H9ClO2S
Molekylvikt (g/mol) 240.70
MDL-nummer MFCD00052300
InChI-nyckel QNJIHQOPIPJYLU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-5-chloro-3-methylbenzo b thiophen-2-yl acetic acid, tianafac, 5-chloro-3-methylbenzo b thiophene-2-acetic acid, unii-p0t3zrk3xv, p0t3zrk3xv, 2-5-chloro-3-methyl-1-benzothiophen-2-yl acetic acid, tianafacum, tianafaco, tianafac inn
PubChem CID 68686
IUPAC-namn 2-(5-klor-3-metyl-l-bensotiofen-2-yl)ättiksyra
LEDER CC1=C(CC(O)=O)SC2=CC=C(Cl)C=C12
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-(5-Chloro-3-methylbenzo[b]thiophen-2-yl)acetic acid
CAS Min % 95.0
Analysprocentintervall 95%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 240.71
Procent renhet 95%