Läs mer
2-(5-klor-3-metylbenso[b]tiofen-2-yl)ättiksyra, 95 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10643413
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10643413 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10324392 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10643413 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer MWP00226DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 51527-19-6
Molekylformel C11H9ClO2S
Molekylvikt (g/mol) 240.70
MDL-nummer MFCD00052300
InChI-nyckel QNJIHQOPIPJYLU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-5-chloro-3-methylbenzo b thiophen-2-yl acetic acid, tianafac, 5-chloro-3-methylbenzo b thiophene-2-acetic acid, unii-p0t3zrk3xv, p0t3zrk3xv, 2-5-chloro-3-methyl-1-benzothiophen-2-yl acetic acid, tianafacum, tianafaco, tianafac inn
PubChem CID 68686
IUPAC-namn 2-(5-klor-3-metyl-l-bensotiofen-2-yl)ättiksyra
LEDER CC1=C(CC(O)=O)SC2=CC=C(Cl)C=C12
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-(5-Chloro-3-methylbenzo[b]thiophen-2-yl)acetic acid
CAS Min % 95.0
Analysprocentintervall 95%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 240.71
Procent renhet 95%