Läs mer
2-(5-klorbenso[b]tiofen-3-yl)ättiksyra, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10551112
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10551112 250 mg 250mg
10446282 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10551112 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer MWP00086CB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 17266-30-7
Molekylformel C10H7ClO2S
Molekylvikt (g/mol) 226.674
MDL-nummer MFCD00052308
InChI-nyckel QQKKTOPRRGBBCT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-chlorobenzo b thiophene-3-acetic acid, 2-5-chlorobenzo b thiophen-3-yl acetic acid, 2-5-chloro-1-benzothiophen-3-yl acetic acid, benzo b thiophene-3-acetic acid, 5-chloro, 5-chloro-1-benzothien-3-yl acetic acid, 5-chloro-1-benzothiophen-3-yl acetic acid, maybridge4_002620, acmc-20am45
PubChem CID 205058
IUPAC-namn 2-(5-klor-l-bensotiofen-3-yl)ättiksyra
LEDER C1=CC2=C(C=C1Cl)C(=CS2)CC(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-(5-Chlorobenzo[b]thiophen-3-yl)acetic acid
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 226.68
Procent renhet 97%