Läs mer
2-(5-klorbenso[b]tiofen-3-yl)ättiksyra, 97 %, Thermo Scientific™
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-(5-Chlorobenzo[b]thiophen-3-yl)acetic acid |
| CAS Min % | 97.0 |
| Analysprocentintervall | 97% |
| Kvantitet | 250 mg |
| Formel vikt | 226.68 |
| Procent renhet | 97% |