Läs mer
2-((5-Chloropyridin-2-yl)amino)-2-oxoacetic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-((5-Chloropyridin-2-yl)amino)-2-oxoacetic Acid |
| CAS | 552850-73-4 |
| Molekylformel | C7 H5 Cl N2 O3 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | [(5-Chloro-2-pyridinyl)amino]oxo-acetic Acid, 2-[(5-Chloro-2-pyridinyl)amino]-2-oxoacetic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C7H5ClN2O3/c8-4-1-2-5(9-3-4)10-6(11)7(12)13/h1-3H,(H,12,13)(H,9,10,11) |
| LEDER | OC(=O)C(=O)Nc1ccc(Cl)cn1 |
| IUPAC-namn | 2-[(5-chloropyridin-2-yl)amino]-2-oxoacetic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 200.579 |
| Formel vikt | 199.999 |